Drukuj
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR0942-1G OR0942-5G OR0942-25G
APOSOR0942-1GEA 108 PLN
APOSOR0942-1G APOSOR0942-5G APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₆N₂O₄
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017025
Numer CAS: 618-84-8