Drukuj
2-Bromo-5-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 511 PLN
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Bromo-5-nitropyridine
2-Bromo-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₃BrN₂O₂
Temp. Wrzenia: 145…147 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006222
Numer CAS: 4487-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-777-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III