Drukuj
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 124 PLN
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. topnienia: 38…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673014
Numer CAS: 148547-19-7