Drukuj
Azodikarboksylan diizopropylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0923-100G OR0923-25G OR0923-500G
APOSOR0923-100GEA 174 PLN
APOSOR0923-100G APOSOR0923-25G APOSOR0923-500G
Azodikarboksylan diizopropylu 98%
Azodikarboksylan diizopropylu
Formuła: C₈H₁₄N₂O₄
Temp. Wrzenia: 74…75 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 44319 °C
Gęstość: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008875
Numer CAS: 2446-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 219-502-8
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III