Drukuj
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline, N-tert-Butoxycarbonyl-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, N-Boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
OR0918-100G OR0918-25G
APOSOR0918-100GEA 1010 PLN
APOSOR0918-100G APOSOR0918-25G
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.249 g/mol
Temp. topnienia: 129…134 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02682623
Numer CAS: 120728-10-1