Drukuj
4-Metoksysalicylaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
OR0913-100G OR0913-25G OR0913-500G
APOSOR0913-100GEA 598 PLN
APOSOR0913-100G APOSOR0913-25G APOSOR0913-500G
4-Metoksysalicylaldehyd 97%
4-Metoksysalicylaldehyd
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003327
Numer CAS: 673-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-604-0