Drukuj
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 363 PLN
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429.30 g/mol
Temp. topnienia: 244…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274196
Numer CAS: 17857-14-6