Drukuj
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 255 PLN
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Formuła: H₃NO₄S
Temp. topnienia: 208…211 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011604
Numer CAS: 2950-43-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-971-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,III