Drukuj
Chlorek 3-chloropropylodimetyloamoniowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 334 PLN
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
Chlorek 3-chloropropylodimetyloamoniowy 97%
Chlorek 3-chloropropylodimetyloamoniowy
Formuła: C₅H₁₃Cl₂N
Temp. topnienia: 138…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012521
Numer CAS: 5407-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-467-2