Drukuj
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0907-100G OR0907-500G OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA 174 PLN
APOSOR0907-100G APOSOR0907-500G APOSOR0907-1KG
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy 98%
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007290
Numer CAS: 2516-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-738-1