Drukuj
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 870 PLN
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₃H₉NO
Temp. Wrzenia: 168…176 °C
Gęstość: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064413
Numer CAS: 35320-23-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III