Drukuj
Kwas 4-(bromometylo)fenylooctowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 305 PLN
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
Kwas 4-(bromometylo)fenylooctowy 97%
Kwas 4-(bromometylo)fenylooctowy
Formuła: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Temp. topnienia: 178…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010632
Numer CAS: 13737-36-5