Drukuj
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0889-1G OR0889-250MG OR0889-5G
APOSOR0889-1GEA 667 PLN
APOSOR0889-1G APOSOR0889-250MG APOSOR0889-5G
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine 97%
1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formuła: C₁₀H₁₅N₃
Temp. Wrzenia: 161…163 °C/8mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412118
Numer CAS: 34803-67-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,III