Drukuj
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0887-1G OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA 168 PLN
APOSOR0887-1G APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Formuła: C₁₁H₂₃ClN₂
MW: 218.77 g/mol
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17676095
Numer CAS: 116797-02-5