Drukuj
4-(Dimethylamino)piperidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0876-1G OR0876-25G OR0876-5G
APOSOR0876-1GEA 110 PLN
APOSOR0876-1G APOSOR0876-25G APOSOR0876-5G
4-(Dimethylamino)piperidine
4-(Dimethylamino)piperidine
Formuła: C₇H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 187 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023144
Numer CAS: 50533-97-6
Numer WE (dawny EINECS): 256-617-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III