Drukuj
N-chloroimid kwasu bursztynowego 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 363 PLN
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-chloroimid kwasu bursztynowego 99%
N-chloroimid kwasu bursztynowego
Formuła: C₄H₄ClNO₂
MW: 133.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 216.5
Temp. topnienia: 148…150 °C
Gęstość: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005511
Numer CAS: 128-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-878-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02183