Drukuj
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 656 PLN
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formuła: C₆H₅BrClN
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007660
Numer CAS: 38762-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 254-118-4