Drukuj
Cyklododekanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0848-100G OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA 0 PLN
APOSOR0848-100G APOSOR0848-500G
Cyklododekanol 99%
Cyklododekanol
Formuła: C₁₂H₂₄O
Temp. Wrzenia: 273 °C
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003717
Numer CAS: 1724-39-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-031-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III