Drukuj
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 479 PLN
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…126 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03840449
Numer CAS: 1703-46-4