Drukuj
2-Bromo-5-metylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-picoline
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 218 PLN
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-metylopirydyna
2-Bromo-5-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…96 °C/12.5mmHg
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209553
Numer CAS: 3510-66-5