Drukuj
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl cyclohex-3-enecarboxylate
OR0842-10G OR0842-1G
APOSOR0842-10GEA 124 PLN
APOSOR0842-10G APOSOR0842-1G
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 97%
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formuła: C₈H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 185 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053266
Numer CAS: 6493-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-376-6
Jednostka: 3272
ADR: 3,III