Drukuj
Kwas 2-jodobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0837-100G OR0837-25G
APOSOR0837-100GEA 139 PLN
APOSOR0837-100G APOSOR0837-25G
Kwas 2-jodobenzoesowy 98%
Kwas 2-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
Temp. topnienia: 160…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002419
Numer CAS: 88-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-850-7