Drukuj
m-Toluonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Tolunitrile, m-Methylbenzonitrile, 3-Methylbenzonitrile
OR0828-25G OR0828-1G OR0828-2.5G OR0828-5G OR0828-10G OR0828-50G
APOSOR0828-25GEA 211 PLN
APOSOR0828-25G APOSOR0828-1G APOSOR0828-2.5G APOSOR0828-5G APOSOR0828-10G APOSOR0828-50G
m-Toluonitryl 98%
m-Toluonitryl
Formuła: C₈H₇N
Temp. Wrzenia: 99…101 °C
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001808
Numer CAS: 620-22-4