Drukuj
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
OR0804-10G OR0804-1G OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA 189 PLN
APOSOR0804-10G APOSOR0804-1G APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.3000 g/mol
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800239
Numer CAS: 157688-46-5