Drukuj
kwas propanodiowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Propanedioic acid
OR0786-100G OR0786-1KG OR0786-500G
APOSOR0786-100GEA 110 PLN
APOSOR0786-100G APOSOR0786-1KG APOSOR0786-500G
kwas propanodiowy
kwas propanodiowy
Formuła: C₃H₄O₄
Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002707
Numer CAS: 141-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-503-0