Drukuj
2-Amino-4-chlorotiofenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-4-chlorobenzenethiol, 2-Amino-4-chlorophenyl mercaptan, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 226 PLN
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorotiofenol 97%
2-Amino-4-chlorotiofenol
Formuła: C₆H₆ClNS
Temp. topnienia: 56…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792528
Numer CAS: 1004-00-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III