Drukuj
4-Metylotioanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methylmercapto)aniline
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 1080 PLN
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-Metylotioanilina 97%
4-Metylotioanilina
Formuła: C₇H₉NS
Temp. Wrzenia: 272…273 °C
Gęstość: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007889
Numer CAS: 104-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-256-3
Jednostka: 3334
ADR: 9,III