Drukuj
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 530 PLN
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Formuła: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…272 °C
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041423
Numer CAS: 17231-94-6