Drukuj
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3'-Dinitrodiphenyl disulphide
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 981 PLN
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Formuła: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Temp. topnienia: 78…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007246
Numer CAS: 537-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-677-6
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III