Drukuj
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 218 PLN
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy 95%
Bezwodnik tolueno-p-sulfonowy
Formuła: C₁₄H₁₄O₅S₂
MW: 326.39
Temp. topnienia: 121…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008548
Numer CAS: 4124-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-926-9
Jednostka: 2585
ADR: 8 III