Drukuj
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR0739-100G OR0739-25G
APOSOR0739-100GEA 0 PLN
APOSOR0739-100G APOSOR0739-25G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate 98%
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Formuła: C₁₀H₁₂O₄S
Temp. topnienia: 47…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064489
Numer CAS: 70987-78-9