Drukuj
4-Pyridineboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Pyridinylboronic acid, Pyridine-4-boronic acid, Pyridin-4-ylboronic acid
OR0727-25G OR0727-5G OR0727-100G
APOSOR0727-25GEA 189 PLN
APOSOR0727-25G APOSOR0727-5G APOSOR0727-100G
4-Pyridineboronic acid 97%
4-Pyridineboronic acid
Formuła: C₅H₆BNO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01074545
Numer CAS: 1692-15-5