Drukuj
D(+)-Prolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
OR0718-100G OR0718-25G OR0718-5G
APOSOR0718-100GEA 766 PLN
APOSOR0718-100G APOSOR0718-25G APOSOR0718-5G
D(+)-Prolina
D(+)-Prolina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temp. topnienia: 223 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064317
Numer CAS: 344-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-452-7