Drukuj
Fenyloacetamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0700-25G OR0700-100G
APOSOR0700-25GEA 110 PLN
APOSOR0700-25G APOSOR0700-100G
Fenyloacetamid 98%
Fenyloacetamid
Formuła: C₈H₉NO
Temp. topnienia: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059193
Numer CAS: 103-81-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-147-0