Drukuj
(2-Bromoetoksy)benzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 116 PLN
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromoetoksy)benzen 98%
(2-Bromoetoksy)benzen
Formuła: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Temp. Wrzenia: 135…137 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 31…35 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000234
Numer CAS: 589-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-634-4