Drukuj
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0682-100MG OR0682-10G OR0682-1G
APOSOR0682-100MGEA 110 PLN
APOSOR0682-100MG APOSOR0682-10G APOSOR0682-1G
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde 95+%
3-Nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Formuła: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234.26 g/mol
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00831780
Numer CAS: 39911-29-0