Drukuj
4-Nitro-L-phenylalanine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Phe(4-NO2)-OH
OR0679-25G OR0679-100G
APOSOR0679-25GEA 110 PLN
APOSOR0679-25G APOSOR0679-100G
4-Nitro-L-phenylalanine
4-Nitro-L-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210.19 g/mol
Temp. topnienia: 221.9…223.3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051221
Numer CAS: 949-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-446-8