Drukuj
Sulfon 4-chlorofenylowo-metylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 493 PLN
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
Sulfon 4-chlorofenylowo-metylowy 98%
Sulfon 4-chlorofenylowo-metylowy
Formuła: C₇H₇ClO₂S
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025067
Numer CAS: 98-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-682-7