Drukuj
2-(2-Naphthyl)indole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0668-1G OR0668-5G OR0668-250MG
APOSOR0668-1GEA 714 PLN
APOSOR0668-1G APOSOR0668-5G APOSOR0668-250MG
2-(2-Naphthyl)indole 98%
2-(2-Naphthyl)indole
Formuła: C₁₈H₁₃N
Temp. topnienia: 204…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00124144
Numer CAS: 23746-81-8