Drukuj
Kwas 3-toliloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 421 PLN
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
Kwas 3-toliloboronowy 97%
Kwas 3-toliloboronowy
Formuła: C₇H₉BO₂
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040198
Numer CAS: 17933-03-8