Drukuj
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,4-Dichlorophenylacetate, 3,4-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate, Methyl (3,4-dichlorophenyl)acetate
OR0617-10G OR0617-25G OR0617-100G
APOSOR0617-10GEA 110 PLN
APOSOR0617-10G APOSOR0617-25G APOSOR0617-100G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formuła: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Temp. topnienia: 25…27 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800680
Numer CAS: 6725-44-6