Drukuj
6-Metoksyindol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 110 PLN
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Metoksyindol 98%
6-Metoksyindol
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 105 °C/0.2mmHg
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022780
Numer CAS: 3189-13-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-689-6