Drukuj
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0563-1G OR0563-250MG OR0563-5G
APOSOR0563-1GEA 443 PLN
APOSOR0563-1G APOSOR0563-250MG APOSOR0563-5G
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₁N₃O₂
MW: 205.22 g/mol
Temp. topnienia: 222…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01570664
Numer CAS: 306935-41-1