Drukuj
4-(Methylsulphonyl)phenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 986 PLN
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formuła: C₇H₈O₃S
MW: 172.20 g/mol
Temp. topnienia: 82…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047806
Numer CAS: 14763-60-1