Drukuj
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 656 PLN
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Formuła: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220.32 g/mol
Temp. topnienia: 70…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00711879
Numer CAS: 127222-69-9