Drukuj
6-Iodo-m-toluidine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Amino-4-iodotoluene, 2-Iodo-5-methylaniline
OR0551-100G OR0551-25G
APOSOR0551-100GEA 911 PLN
APOSOR0551-100G APOSOR0551-25G
6-Iodo-m-toluidine
6-Iodo-m-toluidine
Formuła: C₇H₈IN
MW: 233.0496 g/mol
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00833395
Numer CAS: 13194-69-9