Drukuj
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 269 PLN
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆INO₂
Temp. topnienia: 66…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051090
Numer CAS: 41252-97-5