Drukuj
3-(2-Hydroksyetylo)indol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 377 PLN
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroksyetylo)indol 98%
3-(2-Hydroksyetylo)indol
Formuła: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temp. Zapłonu: 255 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005659
Numer CAS: 526-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-393-2
Klasyfikacja Merck : 12,09930