Drukuj
2-Formylimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, Imidazole-2-carboxaldehyde
OR0497-100G OR0497-25G
APOSOR0497-100GEA 1350 PLN
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Formuła: C₄H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 80 °C/0,1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003544
Numer CAS: 10111-08-7