Drukuj
Kwas 3,3-dimetylomasłowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0494-100G OR0494-500G OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA 131 PLN
APOSOR0494-100G APOSOR0494-500G APOSOR0494-1KG
Kwas 3,3-dimetylomasłowy
Kwas 3,3-dimetylomasłowy
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 185…190 °C
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0,9124 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002715
Numer CAS: 1070-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-982-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III